Learn More
1,2-Dichlorobenzene, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15647820 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless steel can
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
20L
Codice prodotto. 15647820
Marca: Honeywell Research Chemicals D5680220L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-50-1
Formula molecolare C6H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 146.998
Numero MDL MFCD00000535
InChI Key RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC Name 1,2-dichlorobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichlorobenzene
Punto di fusione -17°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.306g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 180°C (1013 hPa)
Limite di esplosione 0.092
Punto d'infiammabilità 66°C (150.8°F)
Punto di combustione 1198°F
Odore Aromatic
Imballaggio Stainless steel can
Quantità 20 L
Numero UN UN1591
Beilstein 606078
Densità vapore 5.1 (vs air)
Peso formulazione 147g/mol
Pressione del vapore 1.6mmHg (35°C), 1.2mmHg (20°C)
Percent Purity 0.99