Learn More
1,2-Dichlorobenzene, 99+%, for spectroscopy
Codice prodotto. 10551471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10551471 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10657893 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10551471 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 222055000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.45€
    82.20€ / 500mL
    Risparmia 7.25€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-50-1
Formula molecolare C6H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 147
Numero MDL MFCD00000535
InChI Key RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC Name 1,2-dichlorobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Dichlorobenzene
Alcalinità 0.0005 meq/g max.
Nota nome 99+%
Acidità 0.0003 meq/g max.
Absorbance (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 at 380nm, 0.05 at 336nm, 0.3 at 300nm, 1 at 296nm
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -15.0°C
Densità 1.3000g/mL
Punti di ebollizione 179.0°C to 180.0°C
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4Cl2
Indice di rifrazione 1.5500 to 1.5520
Quantità 500 mL
Beilstein 05, 201
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005% max.
Indice di Merck 15, 3065
Gravità specifica 1.3
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.13g/L(20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents,miscible with alcohol,ether and benzene
Peso formulazione 147
Percent Purity 99+%
Grado Spectroscopy
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dichlorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.