Learn More
1,2-Dichlorobenzene, CHROMASOLV™, 99%, Honeywell Riedel-de Haen
Codice prodotto. 15622860
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15622860
Marca: Honeywell-Chromasolv 2705981L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMASOLV™, 99%
  • High purity chromatography solvents
  • Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichlorobenzene
Nota nome CHROMASOLV™, 99%
CAS 95-50-1
Absorbance max. 1.0 at 296 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 375 nm, max. 0.05 at 335 nm, max. 0.20 at 305 nm, max. 0.30 at 300 nm
CAS max % 100.0000%
Punto di fusione -18°C to -17°C (literature)
Densità 1.306 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 180°C
Punto d'infiammabilità 66°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H4Cl2
Formula lineare C6H4Cl2
Numero MDL MFCD00000535
Quantità 1 L
Numero UN UN1591
Beilstein 606078
Sinonimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
InChI Key RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
IUPAC Name 1,2-dichlorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 146.998
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
Peso formulazione 147
Percent Purity >98.5%
Grado High Purity