Learn More
1,2-Dichlorobenzene-d4, for NMR, 99 atom % D
Codice prodotto. 16328206 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16328206 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16328206 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 464060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    103.00€ / 1mL
    Risparmia 10.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2199-69-1 | C6H4Cl2 | 151.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichlorobenzene-d4
Densità 1.3400 g/mL
Punto d'infiammabilità 65°C
Indice di rifrazione 1.5509
Gravità specifica 1.34
Quantità 1 mL
CAS 2199-69-1
Formula molecolare C6H4Cl2
Formula lineare C6D4Cl2
Numero MDL MFCD00037106
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 0.13 g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents, miscible with alcohol, ether and benzene
InChI Key RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
IUPAC Name dichloro(²H₄)benzene
Molecular Weight (g/mol) 151.02
Peso formulazione 151.04
Grado NMR