Learn More
1,2-Dichlorobenzene-d4 (Reagent grade), CDN
Codice prodotto. 30314109
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30314109 Fornitore CDN N. del fornitore CDND11915G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichlorobenzene D4
CAS 2199-69-1
Formula molecolare C6 2H4 Cl2
Quantità 5 g
Sinonimo Benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro-, Benzene-1,2,3,4-d4, dichloro- (7 CI), 5,6-Dichlorobenzene-1,2,3,4-d4, 1,2-Dichlorobenzene-d4, 1,2-Dichlorotetradeuterobenzene, o-Dichlorobenzene-d4, 1,2-Dichlorobenzene D4
InChI Formula InChI=1 S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Cl)c(Cl)c1[2 H]
IUPAC Name 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuteriobenzene
Molecular Weight (g/mol) 151.03
Peso formulazione 149.9941 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 99% Chemical Purity