Learn More
1,2-Dichlorobenzene-d4, TRC
Codice prodotto. 30378862
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30378862 100 mg
30371120 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30378862 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD431872100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2199-69-1
Formula molecolare C6 2H4 Cl2
Molecular Weight (g/mol) 151.03
Sinonimo Benzene-1,2,3,4-d4, dichloro- (7CI), 5,6-Dichlorobenzene-1,2,3,4-d4, 1,2-Dichlorobenzene-d4, 1,2-Dichlorotetradeuterobenzene, o-Dichlorobenzene-d4
IUPAC Name 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuteriobenzene
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c(Cl)c1[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichlorobenzene D4
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Peso formulazione 149.9941