Learn More
1,2-Dichlorobenzene, Honeywell™
Codice prodotto. 15613920
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15613920
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 331601L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichlorobenzene
CAS 95-50-1
Densità 1.306g/mL at 25°C
Limite di esplosione 0.092
Punto d'infiammabilità 66°C (150.8°F)
Punto di combustione 1198°F
Formula molecolare C6H4Cl2
Numero MDL MFCD00000535
Quantità 1 L
Numero UN UN1591
Beilstein 606078
Sinonimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
InChI Key RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
IUPAC Name 1,2-dichlorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 146.998
PubChem CID 7239
Densità vapore 5.1 (vs air)
ChEBI CHEBI:35290
Peso formulazione 147g/mol
Pressione del vapore 1.2 mmHg (20°C)1.6 mmHg (35°C)
Percent Purity ≥99% (GC)