Learn More
1,2-Dichlorobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2-Dichlorobenzene |
| CAS | 95-50-1 |
| Formula molecolare | C6 H4 Cl2 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | Benzene, o-dichloro- (8CI), 1,2-Dichlorobenzene, Cloroben, Dilatin DB, Dowtherm E, NSC 60644, o-Dichlorobenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccccc1Cl |
| IUPAC Name | 1,2-dichlorobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 147 |
| Peso formulazione | 145.969 |
Titolo del prodotto
Hittar du en möjlighet till förbättring?