Learn More
1,2-Dichloroethane 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30318568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318568 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30318568 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09011109ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichloroethane
CAS 107-06-2
Nomi componenti o analita 1,2-Dichloroethane
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C2 H4 Cl2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Ethane, 1,2-dichloro-, 1,2-Dichloroethane, 1,2-Bichloroethane, 1,2-Dichlorethane, 1,2-Ethylene dichloride, Brocide, DCE, Dichlor-Mulsion, Dutch liquid, EDC, EDC (halocarbon), Ethylene chloride, Ethylene dichloride, Glycol dichloride, HCC 150, sym-Dichloroethane, α,β-Dichloroethane
InChI Formula InChI=1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
SMILES ClCCCl
IUPAC Name 1,2-dichloroethane
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 98.96
Quantità 1 mL
Peso formulazione 97.969 g/mol