Learn More
1,2-Dichloroethane, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15663600
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mL
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15663600
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 319929500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
ACS Reagent,≥99.0%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichloroethane
Punto di fusione -35°C
CAS 107-06-2
Densità 1.256g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 83°C
Quantità 500 mL
Limite di esplosione 0.156
Punto d'infiammabilità 13°C (55.4°F)
Punto di combustione 775°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C2H4Cl2
Formula lineare ClCH2CH2Cl
Numero MDL MFCD00000963
Pressione del vapore 87mmHg (25°C)
Numero UN UN1184
Beilstein 605264
Sinonimo ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
InChI Key WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCCl
IUPAC Name 1,2-dicloroetano
Molecular Weight (g/mol) 98.95
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
Peso formulazione 98.96g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grado Reagente ACS