Learn More
1,2-Dichloroethane, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 12602906 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12602906 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
12665037 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 12602906 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446990025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    94.90€ / 2.5L
    Risparmia 10.10€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-06-2
Formula molecolare C2H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 98.95
Numero MDL MFCD00000963
InChI Key WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1,2-dicloroetano
SMILES ClCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichloroethane
Punto di fusione -35.0°C
Densità 1.2500g/mL
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 13°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4440 to 1.4460
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Gravità specifica 1.25
Formula lineare ClCH2CH2Cl
Viscosità 0.8 mPa.s (20°C)
Indice di Merck 15,3851
Punti di ebollizione 81.0°C to 85.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Peso formulazione 98.96
Percent Purity 99.50%
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dichloroethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dichloroethane