Learn More
1,2-Dichloroethane, 99.5%, for electronic use (MOS), residue free
Codice prodotto. 10357071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10357071 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10357071 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 327860010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For electronic use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichloroethane
Punto di fusione -35.0°C
Nota nome Residue Free
CAS 107-06-2
CAS min. % 99.4
Acidità 0.001% max.
CAS max % 100.0
Densità 1.2500g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 13°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4440 to 1.4460
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005% max.
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Gravità specifica 1.25
Formula molecolare C2H4Cl2
Formula lineare ClCH2CH2Cl
Numero MDL MFCD00000963
Viscosità 0.8 mPa.s (20°C)
Acqua 0.03% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 84
Indice di Merck 15, 3851
Sinonimo ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
Punti di ebollizione 81.0°C to 85.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 8.7g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
InChI Key WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCCl
IUPAC Name 1,2-dicloroetano
Molecular Weight (g/mol) 98.95
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
Peso formulazione 98.96
Percent Purity 99.5%
Grado Electronic