Learn More
1,2-Dichloroethane, 99.8+%, extra pure
Codice prodotto. 10530561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10530561 2.5 L 2.50L
10540561 100 mL 100mL
10172520 1 L 1L
10427490 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10530561 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113360025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.00€
    74.50€ / 2.5L
    Risparmia 6.50€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-06-2
Formula molecolare C2H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 98.95
Numero MDL MFCD00000963
InChI Key WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC Name 1,2-dicloroetano
SMILES ClCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Dichloroethane
Nota nome 99.8+%
Colore Orange to Yellow
Densità 1.2500g/mL
Quantità 2.5 L
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Polvere cristallina
Indice di rifrazione 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589nm)
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Intervallo percentuale saggio 99.8+%
Formula lineare ClCH2CH2Cl
Pressione del vapore Vapor Pressure: 65mmHg at 29°C
Acqua 0.02% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 84
Indice di Merck 15, 3851
Peso formulazione 98.96
Percent Purity ≥99.80% (GC)
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dichloroethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.