Learn More
1,2-Dichloroethane, ACS, 99+%
Codice prodotto. 15431517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15431517 4 x 1 L 1L
15401517 500 mL 500mL
15411517 1 L 1L
15421517 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15431517 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039121.M1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-10-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Maximum level of impurities: Color (APHA) 10, Evaporation residue 0.002%, Titratable acid 0.0003meq/g, H2O 0.03% | CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
Used to make vinyl chloride, and chlorinated solvents(trichloroethane, trichloroethylene, perchloroethylene, and vinylidene), remove grease, resins, glue and dirt. Used as a solvent in the manufacturing of polystyrene and SBR latex. It is added to leaded petrol as an anti-knock compound. It is also used in polyvinyl chloride (PVC) pipes, packaging materials, furniture, auto mobile parts, wall coverings and housewares. It is also used generally as an intermediate for other organic chemical compounds and as a solvent. Used as fumigant residues for wheat, flour, bran, middlings and bread. Used as solvent for the isomer distribution in the acetylation of benzene and toluene under the influence of aluminum chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-06-2
Formula molecolare C2H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 98.95
Numero MDL MFCD00000963
InChI Key WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC Name 1,2-dicloroetano
SMILES ClCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichloroethane
Punto di fusione -35°C
Densità 1.256
Quantità 4 x 1 L
Punto d'infiammabilità 15°C (59°F)
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4448
Numero UN UN1184
Beilstein 605264
Indice di Merck 14,3797
Punti di ebollizione 83°C
Informazioni di solubilità Miscible in methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone. Very slightly miscible in water.
Peso formulazione 98.96
Percent Purity ≥99%
Grado ACS