Learn More
1,2-Dichloroethane, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifications
Specifications
| Punto di fusione | -35°C |
| Colore | Colorless |
| Quantità | 2.5 L |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Pressione del vapore | 65mmHg 29 |
| Viscosità | 0.8 mPaS at 20°C |
| Punti di ebollizione | 81°C |
| Peso formulazione | 98.96g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1,2-Dichloroethane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 1B
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H331-Tossico se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H350-Può provocare il cancro.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .