Learn More
1,2-Dichloroethane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10569950 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10569950 25 L Metal Can 25L
10754751 500 mL Amber Glass Bottle 500mL
10374930 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
10734561 5 L Metal Can 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10569950 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/1750/25
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Identificatori chimici
CAS 107-06-2
Formula molecolare C2H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 98.95
Numero MDL 963
InChI Key WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1,2-dicloroetano
SMILES ClCCCl
Specifica
Punto di fusione -35°C
Colore Colorless
Quantità 25 L
Imballaggio Metal Can
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 65mmHg 29
Viscosità 0.8 mPaS at 20°C
Punti di ebollizione 81°C
Peso formulazione 98.96g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dicloroetano
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Informazioni supplementari
  • REA17-CMR1-Uso ristretto agli utilizzatori professional.