Learn More
1,2-Dichloroethane, puriss. p.a., ≥99.5% (GC), Solstice
Codice prodotto. 15650680
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15650680 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
15640680 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15650680 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 035302.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    136.38€ / 2.5L
    Risparmia 44.62€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Puriss. p.a.,≥99.5% (GC)
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-06-2
Formula molecolare C2H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 98.95
Numero MDL MFCD00000963
InChI Key WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC Name 1,2-dicloroetano
SMILES ClCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichloroethane
Punto di fusione ∼ -35°C
Colore Colorless
Densità 1.256g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 0.156
Punto d'infiammabilità 13°C (55.4°F)
Punto di combustione 775°F
Odore Characteristic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Formula lineare ClCH2CH2Cl
Pressione del vapore 87mmHg (25°C)
Numero UN UN1184
Beilstein 605264
Punti di ebollizione ∼83°C
Peso formulazione 98.96g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dichloroethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dichloroethane