Learn More
1,2-Dichloroethane, Spectrophotometric Grade, 99+%
Codice prodotto. 11378397
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378397 1 L 1L
11358397 4 x 1 L 4L
11368397 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11378397 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 032462.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 107-06-2 | C2H4Cl2 | 98.95 g/mol
1,2-dichloroethane is used in the production of vinyl chloride which is used to make a variety of plastic and vinyl products including polyvinyl chloride (PVC) pipes, furniture and automobile upholstery, wall coverings, house wares, and automobile parts.1,2-Dichloroethane is also used generally as an intermediate for other organic chemical compounds and as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-06-2
Formula molecolare C2H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 98.95
Numero MDL MFCD00000963
InChI Key WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene dichloride, ethylene chloride, ethane, 1,2-dichloro, dutch liquid, dutch oil, ethane dichloride, glycol dichloride, aethylenchlorid, dichloro-1,2-ethane, dichloremulsion
PubChem CID 11
ChEBI CHEBI:27789
IUPAC Name 1,2-dicloroetano
SMILES ClCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichloroethane
Punto di fusione -35°C
Densità 1.256 g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 15°C (59°F)
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4448
Numero UN UN1184
Beilstein 605264
Indice di Merck 14,3797
Punti di ebollizione 83°C
Informazioni di solubilità Soluble in water 0.87g/100 mL (20°C).
Peso formulazione 98.96
Percent Purity ≥99%
Grado Spectrophotometry