Learn More
1,2-Dichloroethanol Acetate, TRC
Codice prodotto. 30386962
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30386962 2.5 g
30386706 1 g
30380606 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30386962 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4346152.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10140-87-1
Formula molecolare C4H6Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 157
Sinonimo 1,2-Dichloroethyl Acetate
IUPAC Name 1,2-dichloroethyl acetate
SMILES CC(=O)OC(Cl)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichloroethanol Acetate
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H6Cl2O2/c1-3(7)8-4(6)2-5/h4H,2H2,1H3
Peso formulazione 155.9745