Learn More
Alfa Aesar™ 1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene, 97%
Codice prodotto. 11440177
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440177 5g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11440177 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore B21630.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene
CAS 706-79-6
Punti di ebollizione 90°C
Formula molecolare C5Cl2F6
Numero MDL MFCD00019302
Quantità 5g
Numero UN UN2810
Beilstein 2053012
Sinonimo 1,2-dichlorohexafluorocyclopentene, 1,2-dichlorohexafluoro-1-cyclopentene, cyclopentene-26, 1,2-dichlorohexafluorocyclopent-1-ene, 1,2-dichloroperfluorocyclopentene, cyclopentene, 1,2-dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluoro, cyclopentene, 1,2-dichlorohexafluoro, 1,2-dichlorohexafluorocyclopentene-1, 1,2-dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluorocyclopent-1-ene, hexafluoro-1,2-dichloro-1-cyclopentene
InChI Key ABPBVCKGWWGZDP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)Cl)Cl
IUPAC Name 1,2-dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluorocyclopentene
Molecular Weight (g/mol) 244.945
PubChem CID 12815
Peso formulazione 244.95
Percent Purity 97%