Learn More
1,2-Dichloropropane, 98%, pure
Codice prodotto. 10740975 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10740975 1 L Bottiglia in vetro 1L
10162520 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10274280 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10137903 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10740975 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113670010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00€
    326.00€ / 1L
    Risparmia 29.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 78-87-5 | C3H6Cl2 | 112.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-87-5
Formula molecolare C3H6Cl2
Molecular Weight (g/mol) 112.98
Numero MDL MFCD00000868
InChI Key KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo propylene dichloride, propane, 1,2-dichloro, propylene chloride, dwuchloropropan, bichlorure de propylene, rcra waste number u083, caswell no. 324, dwuchloropropan polish, alpha,beta-dichloropropane, ccris 951
PubChem CID 6564
ChEBI CHEBI:82163
IUPAC Name 1,2-dichloropropane
SMILES CC(Cl)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Dichloropropane
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -100.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1560g/mL
Punti di ebollizione 95.0°C to 96.0°C
Punto d'infiammabilità 15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(Cl)CH2Cl
Indice di rifrazione 1.4380 to 1.4400
Quantità 1 L
Beilstein 01, 105
Indice di Merck 15, 7967
Gravità specifica 1.156
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 112.99
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Liquid