Learn More
1,2-Dichloropropane, 98%
Codice prodotto. 11392016
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392016 25 g 25g
11302026 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392016 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03083.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 78-87-5 | C3H6Cl2 | 112.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-87-5
Formula molecolare C3H6Cl2
Molecular Weight (g/mol) 112.98
Numero MDL MFCD00000868
InChI Key KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo propylene dichloride, propane, 1,2-dichloro, propylene chloride, dwuchloropropan, bichlorure de propylene, rcra waste number u083, caswell no. 324, dwuchloropropan polish, alpha,beta-dichloropropane, ccris 951
PubChem CID 6564
ChEBI CHEBI:82163
IUPAC Name 1,2-dichloropropane
SMILES CC(Cl)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichloropropane
Punto di fusione -100°C
Densità 1.157
Punti di ebollizione 95°C to 97°C
Punto d'infiammabilità 4°C (39°F)
Odore Sweet
Indice di rifrazione 1.438
Quantità 25 g
Numero UN UN1279
Beilstein 1718880
Indice di Merck 14,7854
Peso formulazione 112.99
Percent Purity 98%