Learn More
1,2-Dichloropropane, TRC
Codice prodotto. 30135213
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135213 100 g 100g
30010591 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135213 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD434520100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-87-5
Formula molecolare C3 H6 Cl2
Molecular Weight (g/mol) 112.99
Sinonimo 1,2-Dichloropropane, 1,2-DCP, NSC 1237, Propylene chloride, Propylene dichloride, R 270da
IUPAC Name 1,2-dichloropropane
SMILES CC(Cl)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichloropropane
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
Peso formulazione 111.9847