Learn More
Alfa Aesar™ 1,2-Diethoxybenzene, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A17283.18
Dettagli aggiuntivi : CAS : 2050-46-6 Peso : 0.05000kg
Quantità 50g
Codice prodotto. 11403517
  • 55.35€ / 50g
Spedizione stimata
22-04-2021
Identificatori chimici
2050-46-6
166.22
QZYDOKBVZJLQCK-UHFFFAOYSA-N
74904
CCOC1=CC=CC=C1OCC
C10H14O2
MFCD00015143
o-diethoxybenzene, benzene, 1,2-diethoxy, catechol diethyl ether, benzene, o-diethoxy, o-diethoxy benzene, benzene, diethoxy, unii-p9dm5t78pz, pyrocatechol diethyl ether, p9dm5t78pz, diethoxybenzene-1,2
1,2-diethoxybenzene
Specifica
1,2-Diethoxybenzene
43°C to 45°C
2050-46-6
MFCD00015143
o-diethoxybenzene, benzene, 1,2-diethoxy, catechol diethyl ether, benzene, o-diethoxy, o-diethoxy benzene, benzene, diethoxy, unii-p9dm5t78pz, pyrocatechol diethyl ether, p9dm5t78pz, diethoxybenzene-1,2
CCOC1=CC=CC=C1OCC
166.22
166.22
218°C to 220°C
50g
C10H14O2
2046149
QZYDOKBVZJLQCK-UHFFFAOYSA-N
1,2-diethoxybenzene
74904
98%
Videos
SDS Documenti