Learn More
1,2-Diethoxyethane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2-Diethoxyethane |
| Quantità | 25 mL |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 118.0994 |