Learn More
1,2-Difluoro-4-iodobenzene, 99%
Codice prodotto. 11423754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11423754 25 g 25g
11413754 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11423754 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11339.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 64248-58-4 | C6H3F2I | 239.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64248-58-4
Formula molecolare C6H3F2I
Molecular Weight (g/mol) 239.99
Numero MDL MFCD00044630
InChI Key KSASJELKLBIMSG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-difluoroiodobenzene, 1,2-difluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-iodo, 3,4-difluoro iodobenzene, pubchem3461, 3,4-difluoro-iodobenzene, 3,4-difluorophenyl iodide, 3,4-difluoro-1-iodobenzene, 1-iodo-3,4-difluoro-benzene
PubChem CID 2724444
IUPAC Name 1,2-difluoro-4-iodobenzene
SMILES FC1=C(F)C=C(I)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Difluoro-4-iodobenzene
Densità 1.99
Punti di ebollizione 177°C to 178°C
Punto d'infiammabilità 72°C (161°F)
Indice di rifrazione 1.559
Quantità 25 g
Beilstein 2081099
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 239.99
Percent Purity 99%