Learn More
1,2-difluoro-4-iodobenzene, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1, 2-Difluoro-4-iodobenzene |
| CAS | 64248-58-4 |
| Densità | 1.9900g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C6H3F2I |
| Formula lineare | IC6H3F2 |
| Numero MDL | MFCD00044630 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 3,4-difluoroiodobenzene, 1,2-difluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-iodo, 3,4-difluoro iodobenzene, pubchem3461, 3,4-difluoro-iodobenzene, 3,4-difluorophenyl iodide, 3,4-difluoro-1-iodobenzene, 1-iodo-3,4-difluoro-benzene |
| Vedi altri risultati |