Learn More
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene, 98+%
Codice prodotto. 11428913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11428913 50 g 50g
11418913 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11428913 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11060.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 369-34-6 | C6H3F2NO2 | 159.092 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 369-34-6
Formula molecolare C6H3F2NO2
Molecular Weight (g/mol) 159.092
Numero MDL MFCD00007198
InChI Key RUBQQRMAWLSCCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-difluoronitrobenzene, benzene, 1,2-difluoro-4-nitro, 1-nitro-3,4-difluorobenzene, 1,2-difluoro-4-nitro-benzene, 3,4-difluoro nitrobenzene, pubchem2290, 3,4-difluornitrobenzene, 3.4-difluoronitrobenzene, 3, 4-difluoronitrobenzene, 3,4-difluoro-nitrobenzene
PubChem CID 123053
IUPAC Name 1,2-difluoro-4-nitrobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Densità 1.441
Punti di ebollizione 76°C to 80°C (8 mmHg)
Punto d'infiammabilità 80°C (176°F)
Indice di rifrazione 1.508
Quantità 50 g
Numero UN UN2810
Beilstein 1944996
Peso formulazione 159.09
Percent Purity ≥98%