Learn More
1,2-Difluorobenzene, 98%
Codice prodotto. 10724271 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10724271 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10551211 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10724271 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 155150100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 367-11-3 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 367-11-3
Formula molecolare C6H4F2
Molecular Weight (g/mol) 114.10
Numero MDL MFCD00000284
InChI Key GOYDNIKZWGIXJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-difluorobenzene, benzene, 1,2-difluoro, benzene, o-difluoro, ortho-difluorobenzene, o-difluoro benzene, difluorobenzene, 1,2-difluoro-benzene, unii-aw7qgmw29c, aw7qgmw29c, 0-difluorobenzene
PubChem CID 9706
ChEBI CHEBI:38583
IUPAC Name 1,2-difluorobenzene
SMILES FC1=CC=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Difluorobenzene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -34°C
Colore Colorless
Densità 1.1580g/mL
Punti di ebollizione 92°C
Punto d'infiammabilità 2°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4F2
Indice di rifrazione 1.4417 to 1.4437
Quantità 10 mL
Beilstein 05, IV, 637
Gravità specifica 1.158
Peso formulazione 114.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Difluorobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.