Learn More
1,2-Difluorobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2-Difluorobenzene |
| CAS | 367-11-3 |
| Formula molecolare | C6 H4 F2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | NSC 10275, o-Difluorobenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4F2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccccc1F |
| IUPAC Name | 1,2-difluorobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 114.093 |
| Peso formulazione | 114.0281 |