Learn More
1,2-Dihydro-2-oxo-4-quinolinecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30007837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30007837 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4505305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid
CAS 15733-89-8
Formula molecolare C10 H7 N O3
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid, Cinchocaine Hydrochloride Imp. B (EP)
InChI Formula InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12
IUPAC Name 2-hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 189.17
Peso formulazione 189.0426