Learn More
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate, 97%
Codice prodotto. 11490293
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490293 100 g 100g
11480293 25 g 25g
11400303 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490293 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11439.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 270573-71-2 | C6H6Na2O9S2 | 332.205 g/mol
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate, is used as a colorimetric reagent for iron, manganese, titanium, molybdenum, and complexes of zirconium. It is used as a metal indicator. It is used for Chelate titration, colorimetry, fluorometry and masking reagent. It is used in chemical research, pharmaceutical research and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate, is used as a colorimetric reagent for iron, manganese, titanium, molybdenum, and complexes of zirconium. It is used as a metal indicator. It is used for Chelate titration, colorimetry, fluorometry and masking reagent. It is used in chemical research, pharmaceutical research and as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
It is readily soluble in water.
Notes
Stable under normal conditions. Keep away from strong oxidizing agents. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 270573-71-2
Formula molecolare C6H6Na2O9S2
Molecular Weight (g/mol) 332.205
Numero MDL MFCD00007473
InChI Key ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo tiron monohydrate, sodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate hydrate, unii-kht84q5m4r, 4,5-dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt monohydrate, kht84q5m4r, disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate hydrate, 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate, 1,3-benzenedisulfonicacid, 4,5-dihydroxy-, sodium salt, hydrate 1:2:1, 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonic acid, sodium salt, sodium salt, hydrate, sdd
PubChem CID 2723960
IUPAC Name disodium;4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate;hydrate
SMILES C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)[O-])O)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate
Punto di fusione >300°C
Quantità 100 g
Beilstein 4629740
Indice di Merck 14,9465
Informazioni di solubilità It is readily soluble in water.
Peso formulazione 332.23 (314.21 Anhydrous)
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic aciddisodium salt monohydrate