Learn More
1,2-Diiodobenzene, 98%
Codice prodotto. 10656032 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
20 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
20g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10656032 5 g Bottiglia in vetro 5g
10269293 20 g Bottiglia in vetro 20g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10656032 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 218400050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 615-42-9 | C6H4I2 | 329.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-42-9
Formula molecolare C6H4I2
Molecular Weight (g/mol) 329.91
Numero MDL MFCD00001038
InChI Key BBOLNFYSRZVALD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-diiodobenzene, benzene, 1,2-diiodo, benzene, o-diiodo, diiodobenzene, benzene, diiodo, benzene,2-diiodo, pubchem3831, 1,2-diiodobenzene
PubChem CID 11994
IUPAC Name 1,2-diiodobenzene
SMILES IC1=CC=CC=C1I
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Diiodobenzene
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Brown to Yellow
Densità 2.5200g/mL
Punti di ebollizione 152°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4I2
Indice di rifrazione 1.7176
Quantità 5 g
Beilstein 05, 225
Gravità specifica 2.52
Peso formulazione 329.9
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Diiodobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.