Learn More
1,2-Diiodoethane, 99%
Codice prodotto. 10590561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10590561 100 g Bottiglia in vetro 100g
10580561 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10590561 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115141000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 624-73-7 | C2H4I2 | 281.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 624-73-7
Formula molecolare C2H4I2
Molecular Weight (g/mol) 281.85
Numero MDL MFCD00001093
InChI Key GBBZLMLLFVFKJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethane, 1,2-diiodo, ethylene diiodide, ethylene iodide, 1,2-diiodethane, 1,2-diiodo ethane, 1,2-bis iodanyl ethane, ch2ich2i, 1,2-diiodoethane, acmc-1b2u1, ksc358c5b
PubChem CID 12224
IUPAC Name 1,2-diiodoethane
SMILES C(CI)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Diiodoethane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 80.0°C to 83.0°C
Colore Brown
Densità 2.1300g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ICH2CH2I
Quantità 100 g
Beilstein 01, 99
Gravità specifica 2.13
Peso formulazione 281.85
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Diiodoethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.