Learn More
1,2-Diiodoethane, TRC
Codice prodotto. 30378041
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30378041 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30378041 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD455484250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Diiodoethane
CAS 624-73-7
Formula molecolare C2H4I2
Quantità 250 mg
Sinonimo Diiodoethane, Ethylene Iodide
InChI Formula InChI=1S/C2H4I2/c3-1-2-4/h1-2H2
SMILES ICCI
Molecular Weight (g/mol) 281.86
Peso formulazione 281.8402