Learn More
1,2-Diiodoethane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2-Diiodoethane |
| CAS | 624-73-7 |
| Formula molecolare | C2H4I2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Diiodoethane, Ethylene Iodide |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H4I2/c3-1-2-4/h1-2H2 |
| SMILES | ICCI |
| Molecular Weight (g/mol) | 281.86 |
| Peso formulazione | 281.8402 |