Learn More
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene, 96%
Codice prodotto. 11352577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11352577 1 g 1g
11362577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11352577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11706.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3395-03-7 | C8H8N2O6 | 228.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3395-03-7
Numero MDL MFCD00082695
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Punto di fusione 131°C to 134°C
Formula molecolare C8H8N2O6
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2055812
Sinonimo 4,5-dinitro veratrole, 1,2-dimethoxy-4,5-dinitro-benzene, 4,5-dimethoxy-1,2-dinitrobenzene, 4,5-dinitroveratrole, acmc-1ckho, ghl.pd_mitscher_leg0.933, benzene,1,2-dimethoxy-4,5-dinitro, benzene, 1,2-dimethoxy-4,5-dinitro
InChI Key WFDHPWTYKOAFBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])OC
IUPAC Name 1,2-dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 228.16
PubChem CID 222989
Peso formulazione 228.16
Percent Purity 96%