Learn More
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene |
| CAS | 3395-03-7 |
| Formula molecolare | C8 H8 N2 O6 |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8N2O6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(c(cc1OC)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 1,2-dimethoxy-4,5-dinitrobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 228.16 |
| Peso formulazione | 228.0382 |