Learn More
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene, TRC
Codice prodotto. 30369758
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30369758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369758 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4606755G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
CAS 3395-03-7
Formula molecolare C8 H8 N2 O6
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H8N2O6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3
SMILES COc1cc(c(cc1OC)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 1,2-dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 228.16
Peso formulazione 228.0382