Learn More
1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene, TRC
Codice prodotto. 30388497
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388497 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388497 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD452798500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene
CAS 398-62-9
Formula molecolare C8H9FO2
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H9FO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1ccc(F)cc1OC
Molecular Weight (g/mol) 156.15
Peso formulazione 156.0587