Learn More
1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene, TRC
Codice prodotto. 30372327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30372327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30372327 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4527985G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 1,2-Dimethoxy-4-fluorobenzene
CAS 398-62-9
Formula molecolare C8H9FO2
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H9FO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1ccc(F)cc1OC
Molecular Weight (g/mol) 156.15
Peso formulazione 156.0587