Learn More
1,2-Dimethoxybenzene (Veratrole), Mikromol™
Descrizione
1,2-Dimethoxybenzene (Veratrole)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Guaiacol methylether |
| CAS | 91-16-7 |
| Nomi componenti o analita | Guaiacol methylether |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H10 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Guaiacol Imp. C (EP), 1,2-Dimethoxybenzene, Veratrole, Guaiacol Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccccc1OC |
| IUPAC Name | 1,2-dimethoxybenzene |
| Vedi altri risultati |