Learn More
1,2-Dimethoxyethane, CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%, inhibitor-free, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15653120
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15653120
Marca: Honeywell-Chromasolv 3074321L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dimethoxyethane
Nota nome CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%, inhibitor-free
CAS 110-71-4
CAS max % ≤100.0000%
Punto di fusione -58°C (literature)
Densità 0.867 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 85°C
Punto d'infiammabilità −2°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C4H10O2
Formula lineare CH3OCH2CH2OCH3
Numero MDL MFCD00008502
Quantità 1 L
Numero UN UN2252
Beilstein 1209237
Sinonimo monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
InChI Key XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCOC
IUPAC Name 1,2-dimethoxyethane
Molecular Weight (g/mol) 90.122
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
Peso formulazione 90.12
Percent Purity >99.85%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dimethoxyethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,2-Dimethoxyethane