Learn More
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 10843391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10843391 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10843391 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 431160010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 122222-09-7 | C6H8N2O2 | 140.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122222-09-7
Formula molecolare C6H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 140.14
Numero MDL MFCD16659646
InChI Key GHSZJLADCHKTGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1,2-dimethylimidazole-5-carboxylic acid, 1,2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1?2-dimethyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 23361873
IUPAC Name 2,3-dimethylimidazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=NC=C(N1C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 218.7°C to 219.6°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 140.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.