Learn More
1,2-Dimethylimidazole, 96+%
Codice prodotto. 10153590 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10153590 100 g Bottiglia in vetro 100g
10163590 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10153590 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159441000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1739-84-0 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1739-84-0
Formula molecolare C5H8N2
Molecular Weight (g/mol) 96.13
Numero MDL MFCD00005294
InChI Key GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1,2-dimethyl, imidazole, 1,2-dimethyl, 1h-imidazole, dimethyl, unii-q41bc3grjb, q41bc3grjb, lupragen r dmi, 1,2-dimethylimdazole, 1,2 dimethylimidazole, n,2-dimethylimidazole
PubChem CID 15617
IUPAC Name 1,2-dimethylimidazole
SMILES CN1C=CN=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Dimethylimidazole
Nota nome 96+%
CAS min. % 96+%
Punto di fusione 37.0°C to 39.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0840g/mL
Punti di ebollizione 205.0°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 23, 66
Gravità specifica 1.084
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Viscosità 1.57 mPa.s (40°C)
Peso formulazione 96.13
Percent Purity 96+%
Forma fisica Low Melting Mass
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dimethylimidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.