Learn More
1,2-Dimethylisothiourea-HI, TRC
Codice prodotto. 30374767
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374767 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374767 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47440050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dimethylisothiourea-HI
CAS 41306-45-0
Formula molecolare C3H8N2S.HI
Quantità 50 mg
Sinonimo 1,2-Dimethylisothiourea Hydriodate
InChI Formula InChI=1S/C3H8N2S.HI/c1-5-3(4)6-2;/h1-2H3,(H2,4,5);1H
SMILES I.CNC(=N)SC
IUPAC Name methyl N-methylcarbamimidothioate;hydroiodide
Molecular Weight (g/mol) 232.08
Peso formulazione 231.9531