Learn More
1,2-Dimethylpiperazine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2-Dimethylpiperazine |
| CAS | 25057-77-6 |
| Formula molecolare | C6 H14 N2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1,2-Dimethyl-piperazine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14N2/c1-6-5-7-3-4-8(6)2/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1CNCCN1C |
| IUPAC Name | 1,2-dimethylpiperazine |
| Molecular Weight (g/mol) | 114.19 |
| Peso formulazione | 114.1157 |