Learn More
Abcam 1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine (DMPC), Phosphatidylcholine
Codice prodotto. 32112413 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32112413 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32112413 Fornitore Abcam N. del fornitore ab143946250mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
MW 677.9 Da, Purity >98%. Phosphatidylcholine containing myristoyl groups. For use in lipid bilayer studies and in biological systems.
MW 677.9 Da, Purity >98%. Phosphatidylcholine containing myristoyl groups. For use in lipid bilayer studies and in biological systems.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Quantità 250 mg
Status giuridico RUO