Learn More
1,2-Diphenylbutan-1-one, Mikromol™
Codice prodotto. 30050268
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050268 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050268 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0053.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,2-Diphenylbutan-1-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Diphenylbutan-1-one
CAS 16282-16-9
Nomi componenti o analita 1,2-Diphenylbutan-1-one
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H16 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1,2-Diphenylbutan-1-one
InChI Formula InChI=1S/C16H16O/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)16(17)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15H,2H2,1H3
SMILES CCC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name 1,2-diphenylbutan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 224.3
Quantità 25 mg
Peso formulazione 224.1201 g/mol