Learn More
1,2-Diphenylcyclopropane, cis + trans, 97%
Codice prodotto. 11352736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11352736 2 g 2g
11362736 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11352736 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08833.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 29881-14-9 | C15H14 | 194.277 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29881-14-9
Formula molecolare C15H14
Molecular Weight (g/mol) 194.277
Numero MDL MFCD00040875
InChI Key ZSIYTDQNAOYUNE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-diphenylcyclopropane, 2-phenylcyclopropyl benzene, 1,2-diphenylcyclopropane, cis + trans, benzene, 1,1'-1,2-cyclopropanediyl bis, 1,2-diphenylcyclopropane, trans, acmc-1cckp, trans-1,1'-1,2-cyclopropanediyl bisbenzene, benzene, 1,1'-1,2-cyclopropanediyl bis-, cis, 2-phenylcyclopropyl benzene #, benzene,1,1'-1,2-cyclopropanediyl bis
PubChem CID 70824
IUPAC Name (2-phenylcyclopropyl)benzene
SMILES C1C(C1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Diphenylcyclopropane
Nota nome Cis + Trans
Densità 1.02
Punti di ebollizione 175°C to 177°C (14 mmHg)
Indice di rifrazione 1.595
Quantità 2 g
Beilstein 2043299
Peso formulazione 194.28
Percent Purity 97%